Learn More
Ácido 2-(tetrahidropiran-4-iloxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10012454
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
898289-29-7
C12H14O4
222.24
MFCD09025869
AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
21754839
2-(oxan-4-iloxi)benzoico
OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
898289-29-7
C12H14O4
222.24
MFCD09025869
AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
21754839
2-(oxan-4-iloxi)benzoico
OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Nombre del producto químico o material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%