Learn More
2-(Tetrahidropiran-4-iloxi)-5-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830054
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
910036-98-5
C16H24BNO4
305.18
MFCD09702390
KGCJDMWHIVJQGF-UHFFFAOYSA-N
2-tetrahydro-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem20144, 2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
24229583
2-(oxan-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
910036-98-5
C16H24BNO4
305.18
MFCD09702390
KGCJDMWHIVJQGF-UHFFFAOYSA-N
2-tetrahydro-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem20144, 2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
24229583
2-(oxan-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Nombre del producto químico o material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.18
Porcentaje de pureza 97%