Learn More
2-terc-Butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-79881
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
2409-55-4
C11H16O
164.25
MFCD00002381
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
17004
2-terc-butil-4-metilfenol
CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
2409-55-4
C11H16O
164.25
MFCD00002381
IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
17004
2-terc-butil-4-metilfenol
CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 53.0°C
Color De beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 237.0°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H3(CH3)OH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton, benzene, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.