Learn More
ácido 2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-3-(3-fluorofenil)propanoico, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenylalanine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.3 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |