Learn More
Ácido 2-(-estiriltio)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10405142
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
13435-97-7
C10H10O2S
194.248
MFCD00068078
IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
5474136
ácido 2-[(E)-2-feniletenil]sulfanilacético
C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
13435-97-7
C10H10O2S
194.248
MFCD00068078
IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
5474136
ácido 2-[(E)-2-feniletenil]sulfanilacético
C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-(Styrylthio)acetic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CH=CHSCH2CO2H
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.25
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Styrylthio)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.