Learn More
2-Pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10397594
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
937796-10-6
C9H11N3O
177.21
MFCD09863239
KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
24229766
2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carbaldehído
O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
937796-10-6
C9H11N3O
177.21
MFCD09863239
KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
24229766
2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carbaldehído
O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.21
Porcentaje de pureza 97%