Learn More
2-pirrolidin-1-ilanilina, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391471
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
21627-58-7
C10H14N2
162.236
BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
937501
2-pirrolidin-1-ilanilina
C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
21627-58-7
C10H14N2
162.236
BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
937501
2-pirrolidin-1-ilanilina
C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%