Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-(pirrolidin-1-il)pirimidina-5-borónico, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077474
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1015242-07-5
C14H22BN3O2
275.16
CGSCNCRVBHIXSO-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester
16414224
2-pirrolidin-1-il-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N3CCCC3
1015242-07-5
C14H22BN3O2
275.16
CGSCNCRVBHIXSO-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester
16414224
2-pirrolidin-1-il-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N3CCCC3
Nombre del producto químico o material 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 151.0°C to 152.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.16
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.