Learn More
2-Pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586686
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
900015-48-7
C8H10N2OS
182.241
MFCD07021330
CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
2767663
2-pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
900015-48-7
C8H10N2OS
182.241
MFCD07021330
CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
2767663
2-pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 97%