Learn More
2-Piridinacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020955
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
2739-97-1
C7H6N2
118.139
MFCD00006346
UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
75959
2-piridín-2-ilacetonitrilo
C1=CC=NC(=C1)CC#N
2739-97-1
C7H6N2
118.139
MFCD00006346
UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
2-pyridylacetonitrile, 2-pyridineacetonitrile, pyridine-2-acetonitrile, 2-pyridin-2-yl acetonitrile, 2-2-pyridyl acetonitrile, 2-cyanomethyl pyridine, pyridine-acetonitrile, pyridyl-2-acetonitrile, pyridin-2-ylacetonitrile, pyridin-2-yl acetonitrile
75959
2-piridín-2-ilacetonitrilo
C1=CC=NC(=C1)CC#N
2-Pyridineacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-piridineacetonitrilo se utiliza como intermediario farmacéutico. También se utiliza como una importante materia prima e intermediario utilizado en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Pyridineacetonitrile
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.059
Punto de ebullición 66°C to 68°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 111215
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%