Learn More
2-Pyridin-3-ylpiperidine, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 458980050
Detalles adicionales : CAS : 13078-04-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3140 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15562353
  • 615.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13078-04-1
162.236
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
CHEBI:28986
C1CCNC(C1)C2=CN=CC=C2
C10H14N2
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
2181
3-piperidin-2-ylpyridine
Especificación
2-Pyridin-3-ylpiperidine
93°C
270.0°C to 272.0°C
5g
C10H14N2
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
3-piperidin-2-ylpyridine
2181
162.23
1.0460g/mL
Authentic
9.0°C
13078-04-1
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
C1CCNC(C1)C2=CN=CC=C2
162.236
CHEBI:28986
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.