Learn More
2-Piridin-3-ilanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510638
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
177202-83-4
C11H10N2
170.22
MFCD08060516
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-3-yl aniline, 2-3-pyridyl aniline, 2-pyridin-3-yl-phenylamine, 2-pyridin-3-ylphenylamine, benzenamine, 2-3-pyridinyl, 2-3-pyridyl phenylamine, 3-o-aminophenyl pyridine, 3-2-aminophenyl pyridine
459519
NC1=CC=CC=C1C1=CN=CC=C1
177202-83-4
C11H10N2
170.22
MFCD08060516
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-3-yl aniline, 2-3-pyridyl aniline, 2-pyridin-3-yl-phenylamine, 2-pyridin-3-ylphenylamine, benzenamine, 2-3-pyridinyl, 2-3-pyridyl phenylamine, 3-o-aminophenyl pyridine, 3-2-aminophenyl pyridine
459519
NC1=CC=CC=C1C1=CN=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2-Pyridin-3-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-piridin-3-ilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%