Learn More
Ácido 2-pirid-4-ilpirimidina-5-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10022354
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
259807-47-1
C10H7N3O2
201.185
MFCD09863218
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
22710213
ácido 2-piridin-4-ilpirimidina-5-carboxílico
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
259807-47-1
C10H7N3O2
201.185
MFCD09863218
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
22710213
ácido 2-piridin-4-ilpirimidina-5-carboxílico
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.18
Porcentaje de pureza 90%