Learn More
Ácido 2-pirid-4-ilpirimidina-5-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.18 |
Porcentaje de pureza | 90% |