Learn More
(2-Pirid-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176003
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
857284-03-8
C12H11NO
185.226
MFCD08060473
QREMDJYNQPJMFO-UHFFFAOYSA-N
2-pyrid-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl phenyl methanol, 2-pyridin-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 2-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-3-pyridinyl
7537538
(2-piridin-3-ilfenil)metanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)C2=CN=CC=C2
857284-03-8
C12H11NO
185.226
MFCD08060473
QREMDJYNQPJMFO-UHFFFAOYSA-N
2-pyrid-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl phenyl methanol, 2-pyridin-3-ylphenyl methanol, 2-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 2-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-3-pyridinyl
7537538
(2-piridin-3-ilfenil)metanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)C2=CN=CC=C2
Nombre del producto químico o material (2-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%