missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propoxietanol, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758722
42.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de metal
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2807-30-9
C5H12O2
104.15
MFCD00072645
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
17756
2-propoxietanol
CCCOCCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2807-30-9
C5H12O2
104.15
MFCD00072645
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
17756
2-propoxietanol
CCCOCCO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Propoxyethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 149.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'