Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
Cantidad | 100 mL |
Límite de explosión | 0.02 |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Punto de ignición | 750°F |
Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
Presión de vapor | 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C) |
Número UN | 1219 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.