Learn More
Isopropanol, Optima™ de grado LC/MS, Fisher Chemical
Catalog Number 10783447
31.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
38.30 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
67-63-0
C3H8O
60.096
11674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
11674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
2-propanol, >-99,90 %, C3H8O, número de CAS-67-63-0, petrohol, alcohol isopropílico, isopropanol, alcohol sec-propílico, dimetilcarbinol, 2-hidroxipropano, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantina, 4 l, Informe AU a 254 nm, Informe AU a 210 nm, Informe AU a 230 nm, Informe AU a 220 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
pH 7
Punto de fusión -89.5°C
Absorbancia Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Color Incolora
Densidad 0.785g/cm³
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza LC-MS & UHPLC-UV
Intervalo de porcentaje de ensayo Assay: ≥99.90%
Residuos después de la evaporación 1ppm max.
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPaS at 20°C
Agua 0.05% max.
Índice Merck 15, 5254
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado LC-MS/UHPLC-UV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iso-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.