Learn More
2-propanol CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Description
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
Punto de fusión | -89.5°C |
Nombre de nota | for HPLC |
Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
Beilstein | 635639 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Grado | CHROMASOLV™ |
Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 82°C |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.