Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 9084-03
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 5.20000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578524
  • 210.89€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Especificaciones
2-Propanol
Baker Analyzed™ ACS Reagent
CH3CHOHCH3
67-63-0
Meets ACS reagent chemical requirements
60.1
Especificaciones
2-Propanol
Baker Analyzed™ ACS Reagent
CH3CHOHCH3
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
12.00°C (53.6°F)
67-63-0
Meets ACS reagent chemical requirements
60.1
1L = 0.79kg
4L
Videos