Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Abrazadera de suspensión de 2 dientes
Provide support for your specific laboratory equipment with this Nickel-Plated Zinc Suspension Clamp.
Marca:  Cole-Parmer™ Essentials 08027-08
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11720529
  • 41.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Description
Description
  • Ideal for suspending thermometers, potash bulbs or drying tubes.
  • Integrated connector included.
Specifications
Specifications
1 unidad
Zinc niquelado
Ideal para la suspensión de termómetros, perillas de potasa o tubos de secado. Conector integrado incluido
12,7 mm
Abrazadera para uso especial
Integrated Connector
5.39 in.
Fixed
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers