Learn More
2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride, ≥95%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO01175DA
Detalles adicionales : CAS : 690634-81-2 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402082
  • 70.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
690634-81-2
218.725
RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYSA-N
2794693
C1CCNC(C1)C(=O)N2CCCC2.Cl
C10H19ClN2O
MFCD06407992
2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
piperidin-2-yl(pyrrolidin-1-yl)methanone;hydrochloride
Especificaciones
2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
1g
95.0
C10H19ClN2O
2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
C1CCNC(C1)C(=O)N2CCCC2.Cl
218.725
218.73
Amber glass bottle
690634-81-2
95%
MFCD06407992
RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYSA-N
piperidin-2-yl(pyrrolidin-1-yl)methanone;hydrochloride
2794693
95%
Videos
SDS Documentos