Learn More
Ácido 2-piperidino-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881977
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
180403-13-8
C9H12N2O2S
212.267
MFCD11506352
JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
33589513
ácido 2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
180403-13-8
C9H12N2O2S
212.267
MFCD11506352
JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
33589513
ácido 2-piperidin-1-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%