Learn More
2-Piperidinametanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228880
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3433-37-2
C6H13NO
115.17
PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl piperidine, 2-piperidinylmethanol, piperidin-2-yl-methanol, piperidine-2-methanol, 2-piperidylmethan-1-ol, 2-piperidine methanol, pubchem6779
94263
piperidin-2-ilmetanol
C1CCNC(C1)CO
3433-37-2
C6H13NO
115.17
PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl piperidine, 2-piperidinylmethanol, piperidin-2-yl-methanol, piperidine-2-methanol, 2-piperidylmethan-1-ol, 2-piperidine methanol, pubchem6779
94263
piperidin-2-ilmetanol
C1CCNC(C1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Piperidinemethanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 64.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 100°C to 102°C (8.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Piperidinemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.