Learn More
2-Piperidinetanol, 95 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 157615000
Detalles adicionales : CAS : 1484-84-0 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 500g |
1484-84-0 | |
129.2 | |
2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol | |
2-piperidin-2-iletanol |
C7H15NO | |
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N | |
15144 | |
C1CCNC(C1)CCO |
Especificaciones
2-Piperidineethanol | |
102°C | |
Frasco de vidrio | |
234.0°C | |
38.0°C to 43.0°C | |
1484-84-0 | |
C7H15NO | |
2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol | |
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N | |
2-piperidin-2-iletanol | |
15144 | |
Sólido cristalino de baja fusión |
1.0100g/mL | |
Authentic | |
1.01 | |
Blanco a amarillo | |
500g | |
94% min. (GC) | |
21,2 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
C1CCNC(C1)CCO | |
129.2 | |
129.2 | |
95% |
Seguridad y manipulación
- 2-Piperidineethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.