Learn More
2-Piperidinetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510345
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
1484-84-0
C7H15NO
129.2
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol
15144
2-piperidin-2-iletanol
C1CCNC(C1)CCO
1484-84-0
C7H15NO
129.2
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
2-piperidineethanol, 2-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-2-yl ethanol, 2-2-piperidyl ethan-1-ol, 2-piperidine ethanol, 2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidine-ethanol, piperidine-2-ethanol, 2-piperidin-2-yl ethan-1-ol
15144
2-piperidin-2-iletanol
C1CCNC(C1)CCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Piperidineethanol
Punto de fusión 38.0°C to 43.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21,2
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Piperidineethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.