Learn More
2-(Phenylthio)ethanethioamide, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge KM04192EA
Detalles adicionales : CAS : 59865-82-6 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10435702
  • 321.90€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
59865-82-6
183.287
ZRDOSZLCJHRADP-UHFFFAOYSA-N
2778855
C1=CC=C(C=C1)SCC(=S)N
C8H9NS2
MFCD00085154
2-phenylthio ethanethioamide, 2-phenylsulfanyl ethanethioamide, maybridge1_004803, 2-phenylthio thioacetamide, 2-phenylsulfanyl-thioacetamide, ethanethioamide,2-phenylthio, 1-amino-2-phenylthioethane-1-thione
2-phenylsulfanylethanethioamide
Especificaciones
2-(Phenylthio)ethanethioamide
10g
95.0
C8H9NS2
MFCD00085154
ZRDOSZLCJHRADP-UHFFFAOYSA-N
2-phenylsulfanylethanethioamide
2778855
95%
Amber glass bottle
59865-82-6
95%
C6H5SCH2CSNH2
2-phenylthio ethanethioamide, 2-phenylsulfanyl ethanethioamide, maybridge1_004803, 2-phenylthio thioacetamide, 2-phenylsulfanyl-thioacetamide, ethanethioamide,2-phenylthio, 1-amino-2-phenylthioethane-1-thione
C1=CC=C(C=C1)SCC(=S)N
183.287
183.3
Videos
SDS Documentación