Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phenylthiazolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62823.06
Detalles adicionales : CAS : 4569-82-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489288
  • 306.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
4569-82-8
165.254
NXOMVTLTYYYYPC-UHFFFAOYSA-N
20706
C1CSC(N1)C2=CC=CC=C2
C9H11NS
MFCD00128238
2-phenylthiazolidine, 2-phenyl-1,3-thiazolane, thiazolidine, 2-phenyl, phenyl-2 thiazolidine, phenyl-2 thiazolidine french, 2-phenyl-thiazolidine, 2-phenyltetrahydrothiazole, phenylthiazolane, phenylthiazolidin, 2-phenyl thiazolidine
2-phenyl-1,3-thiazolidine
Especificaciones
5g
4569-82-8
MFCD00128238
NXOMVTLTYYYYPC-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-1,3-thiazolidine
20706
Solid
2-Phenylthiazolidine
C9H11NS
2-phenylthiazolidine, 2-phenyl-1,3-thiazolane, thiazolidine, 2-phenyl, phenyl-2 thiazolidine, phenyl-2 thiazolidine french, 2-phenyl-thiazolidine, 2-phenyltetrahydrothiazole, phenylthiazolane, phenylthiazolidin, 2-phenyl thiazolidine
C1CSC(N1)C2=CC=CC=C2
165.254
165.26
97%
Videos
SDS Documentos