Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phenylthiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
25.80€ - 306.00€
CAS 42607-21-6
Fórmula molecular C10H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 209.263
Número MDL MFCD00170683
InChI Key AZDYQBFYMBALBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-carboxy-2-phenylthiazolidine, 2-phenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 4-thiazolidinecarboxylic acid 2-phenyl, 2-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolidine-4-carboxylic acid, phenylthiazolanecarboxylicacid, #
PubChem CID 39237
IUPAC Name 2-phenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMILES C1C(NC(S1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15489218 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62737.MD
250mg 25.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15469218 FDS missing translation for 'viewDocuments' Alfa Aesar™
H62737.03
1g 76.90€
1 g Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Ajouter au panier
15479218 FDS missing translation for 'viewDocuments' Alfa Aesar™
H62737.06
5g 306.00€
5 g Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
42607-21-6
209.263
AZDYQBFYMBALBY-UHFFFAOYSA-N
39237
C1C(NC(S1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
C10H11NO2S
MFCD00170683
2-phenylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-carboxy-2-phenylthiazolidine, 2-phenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 4-thiazolidinecarboxylic acid 2-phenyl, 2-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolidine-4-carboxylic acid, phenylthiazolanecarboxylicacid, #
2-phenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Spécification
2-Phenylthiazolidine-4-carboxylic acid
250mg
C10H11NO2S
2-phenylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-carboxy-2-phenylthiazolidine, 2-phenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 4-thiazolidinecarboxylic acid 2-phenyl, 2-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolidine-4-carboxylic acid, phenylthiazolanecarboxylicacid, #
C1C(NC(S1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
209.263
209.26
97%
White
42607-21-6
MFCD00170683
AZDYQBFYMBALBY-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
39237
Solid