Learn More
2-Fenilquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758688
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
612-96-4
C15H11N
205.26
MFCD00011568
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
71545
2-fenilquinolina
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
612-96-4
C15H11N
205.26
MFCD00011568
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
71545
2-fenilquinolina
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Phenylquinoline
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 363°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.