Learn More
Ácido 2-fenilpirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586681
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
122773-97-1
C11H8N2O2
200.197
MFCD00559612
BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
747389
ácido 2-fenilpirimidina-5-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
122773-97-1
C11H8N2O2
200.197
MFCD00559612
BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
747389
ácido 2-fenilpirimidina-5-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%