missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenylacrylic acid, 97%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 459050050

Detalles adicionales : CAS : 492-38-6 Peso : 0.00500kg


Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15539583

  • 53.00€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 05-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

492-38-6
148.161
2-phenylacrylic acid, atropic acid, acrylic acid, 2-phenyl, 2-propenoic acid, 2-phenyl, unii-tw16ua35s0, benzeneacetic acid, .alpha.-methylene, .alpha.-phenyl acrylic acid, .alpha.-toluic acid, .alpha.-methylene, alpha-phenylacrylic acid, alpha-phenyl acrylic acid
2-phenylprop-2-enoic acid
C9H8O2
ONPJWQSDZCGSQM-UHFFFAOYSA-N
68114
C=C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O

Especificación

2-Phenylacrylic acid
267.0°C
5g
C9H8O2
ONPJWQSDZCGSQM-UHFFFAOYSA-N
2-phenylprop-2-enoic acid
68114
97%
Authentic
104.0°C to 106.0°C
492-38-6
2-phenylacrylic acid, atropic acid, acrylic acid, 2-phenyl, 2-propenoic acid, 2-phenyl, unii-tw16ua35s0, benzeneacetic acid, .alpha.-methylene, .alpha.-phenyl acrylic acid, .alpha.-toluic acid, .alpha.-methylene, alpha-phenylacrylic acid, alpha-phenyl acrylic acid
C=C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
148.161
148.16
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 2-Phenylacrylic acid

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.