Learn More
2-Fenil-3-butín-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol |
Punto de fusión | 49°C to 53°C |
Densidad | 1.031 |
Punto de ebullición | 92°C to 93°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 96°C (205°F) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1100096 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.