Learn More
2-Fenil-2-imidazoina, + 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-182539
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
936-49-2
C9H10N2
146.19
MFCD00005180
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
13639
2-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol
C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
936-49-2
C9H10N2
146.19
MFCD00005180
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
13639
2-fenil-4,5-dihidro-1H-imidazol
C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-2-imidazoline
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 99°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 188°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 201°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, V,6, 425
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Copos o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenyl-2-imidazoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.