Learn More
Cloruro de 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510196
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
36094-04-9
C10H6ClNOS
223.674
ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
2776472
cloruro de 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbonilo
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
36094-04-9
C10H6ClNOS
223.674
ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
2776472
cloruro de 2-fenil-1,3-tiazol-4-carbonilo
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.68
Porcentaje de pureza 95%