missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenyl-1,3-propanediol, 98%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 455900050

Detalles adicionales : CAS : 1570-95-2 Peso : 0.00500kg


Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15545176

  • 98.10€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 11-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1570-95-2
152.193
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
2-phenylpropane-1,3-diol
C9H12O2
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
254178
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO

Especificaciones

2-Phenyl-1,3-propanediol
54.0°C to 56.0°C
1570-95-2
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
152.193
152.19
Authentic
5g
C9H12O2
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropane-1,3-diol
254178
≥97.5% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 2-Phenyl-1,3-propanediol

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.