Learn More
Cloruro de 2-oxoindolina-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride |
% mín. CAS | 80.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | cloruro de 2-oxo-1,3-dihidroindol-5-sulfonilo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.66 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |