Learn More
Alfa Aesar™ 2-Oxazolidinona, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A14543.22
Detalles adicionales : CAS : 497-25-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441918
  • 101.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 7
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La 2-oxazolidinona se utiliza como agente antimicrobiano; en organismos, actúa como inhibidores de síntesis de proteínas, apuntando a un paso temprano relacionado con la unión de N-formilmetionil-tARN al ribosoma. Se utilizan para la síntesis quiral. Se ha utilizado como un equivalente de la etanolamina; también se comporta como un equivalente de la aciridina como en la conversión de tiofenoles o aminas a sus derivados de aminoetilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
497-25-6
87.078
IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
73949
1,3-oxazolidin-2-ona
C3H5NO2
MFCD00005268
2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
CHEBI:1237
C1COC(=O)N1
Especificaciones
2-Oxazolidinone
84°C to 89°C
497-25-6
MFCD00005268
2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
1,3-oxazolidin-2-ona
73949
87.08
220°C (48mmHg)
100g
C3H5NO2
106251
Soluble in water.
C1COC(=O)N1
87.078
CHEBI:1237
99%
Videos
SDS Documentos