missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Octyne, 97%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 455571000

Detalles adicionales : CAS : 1120-71-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II


Cantidad. 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15315028

  • 221.80€ / 100 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

2809-67-8
110.2
2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, 2-octyne, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
oct-2-yne
C8H14
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
17769
CCCCCC#CC

Especificación

2-Octyne
18°C
0.759
137.0°C
2809-67-8
2-octyne, n-c5h11c.$.cch3, amylmethylacetylene, methylpentylacetylene, 2-octyne, acmc-209h0u, n-c5h11c.equiv.cch3
CCCCCC#CC
110.2
110.2
0.7590g/mL
Authentic
Approx. 200ppm
100g
C8H14
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
oct-2-yne
17769
97%
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 2-Octyne

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.