Learn More
2-Nonanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737082
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
821-55-6
C9H18O
142.24
MFCD00009553
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
13187
CHEBI:77927
nonan-2-ona
CCCCCCCC(=O)C
821-55-6
C9H18O
142.24
MFCD00009553
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
13187
CHEBI:77927
nonan-2-ona
CCCCCCCC(=O)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Nonanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8260g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6COCH3
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 709
Gravedad específica 0.826
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido