Learn More
2-Nonanona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11429353
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
1000 g
821-55-6
C9H18O
142.242
MFCD00009553
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
13187
CHEBI:77927
nonan-2-ona
CCCCCCCC(=O)C
821-55-6
C9H18O
142.242
MFCD00009553
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
13187
CHEBI:77927
nonan-2-ona
CCCCCCCC(=O)C
2-Nonanone was used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples. It was used to study binding of β-lactoglobulin to alkanones. Also used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples and to study binding of β-lactoglobulin to alkanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-nonanona se utilizó para analizar la sensibilidad de los sensores recubiertos con Nafion y Carbowax para certificar muestras de queso. Se utilizó para estudiar la unión de la β-lactoglobulina a las alcanonas. También se utilizó para analizar la sensibilidad de los sensores recubiertos con Nafion y Carbowax para certificar muestras de queso y para estudiar la unión de la β-lactoglobulina a las alcanonas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Nonanone
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.826
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 1000 g
Beilstein 1743645
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza ≥98%