Learn More
Éter de fenilo 2-nitrofenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023981
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2216-12-8
MFCD00035744
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2216-12-8
MFCD00035744
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl phenyl ether
Densidad 1.23
Punto de ebullición 184°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 181°C (358°F)
Fórmula molecular C10H18O
Índice de refracción 1.6 00
Cantidad 10 g
Beilstein 2051914
Sinónimo 2-Nitrodiphenyl ether; 2-Phenoxynitrobenzene
Clave InChI IAIHUHQCLTYTSF-MRTMQBJTSA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1O)C)C
Nombre IUPAC (1S,3R,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 6997371
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 99%