Learn More
2-Nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082074
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
88-75-5
C6H5NO3
139.11
MFCD00011688
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
6947
CHEBI:16260
2-nitrophenol
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
88-75-5
C6H5NO3
139.11
MFCD00011688
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
6947
CHEBI:16260
2-nitrophenol
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitrofenol es un bloque de construcción utilizado como indicador de base ácida e inhibidor de corrosión para la aleación de aluminio-cobre. También se utiliza para hacer tintes, colorantes de pintura, productos químicos de caucho y sustancias que matan los moldes.
Solubilidad
Soluble en agua (2,1 g/l a 20 °C), etanol, cloroformo, alcohol y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 250 g
Número UN UN1663
Beilstein 775403
Índice Merck 14,6620
Información de solubilidad Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%