Learn More
Bromuro de 2-nitrobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020981
31.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3958-60-9
C7H6BrNO2
216.034
MFCD00007184
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
77569
1-(bromometil)-2-nitrobenceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3958-60-9
C7H6BrNO2
216.034
MFCD00007184
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
77569
1-(bromometil)-2-nitrobenceno
C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
2-Nitrobenzyl bromide is used in the preparation of S-2-nitrobenzyl-cysteine by reaction with L-cysteine. It is also used for the introduction of the 2-nitrobenzyl protecting group in organic synthesis. It plays an important role in the production of expectorant agent. Further, it is employed for caging unprotected cysteine-containing or thiophosphorylated peptides in aqueous solution. In addition to this, it is used in the preparation of (R)- and (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-nitrobencilo se utiliza en la preparación de S-2-nitrobencil-cisteína por reacción con L-cisteína. También se utiliza para la introducción del grupo de protección de 2-nitrobencilo en la síntesis orgánica. Juega un papel importante en la producción de agentes expectorantes. Además, se emplea para bloquear sin protección de péptidos tiofosforilados o que contienen cisteína en soluciones acuosas. Asimismo, se utiliza en la preparación de (R)- y (S)-3-amino-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, bases, aminas y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 45°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 638991
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza ≥98%