Learn More
2-Nitrobenzoyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 232311000
Detalles adicionales : CAS : 610-14-0 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10445485
  • 172.40€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
610-14-0
185.563
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
11875
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
C7H4ClNO3
MFCD00007131
o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
2-nitrobenzoyl chloride
Especificación
2-Nitrobenzoyl chloride
Authentic
1.5670 to 1.5690 (20°C, 589nm)
100g
94.0
95%
O2NC6H4COCl
o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
185.563
185.57
≥94% (RCOCl)
1.4000g/mL
Glass bottle
Brown to Yellow
610-14-0
100.0
C7H4ClNO3
MFCD00007131
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzoyl chloride
11875
Liquid After Melting
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación