missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrobencenosulfonamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022778
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
5455-59-4
C6H6N2O4S
202.18
MFCD00009807
GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
138510
2-nitrobencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
5455-59-4
C6H6N2O4S
202.18
MFCD00009807
GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzene-1-sulfonamide, 2-nitrobenzenesulphonamide, 2-nitro-benzenesulfonamide, nitrobenzenesulfonamide, 2-nitrophenylsulfonamide, 2-sulphamoylnitrobenzene, acmc-209lhg, 2-nitrobenzene-sulfonamide, 2-nitro benzene sulphonamide, ksc490i0n
138510
2-nitrobencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O

It is applied as a reagent for synthesis of medium-ring amines via N-alkylation, e.g. with ω-bromo alkanols under Mitsunobu conditions (DEAD/PPh3), and cyclization of the resulting ω-bromo alkylsulfonamides (Cs2CO3/Bu4NI). It is a carbonic anhydrase inhibitor. It is employed as a reactant involved in synthesis of cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination, pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q2, pyrrolidines, intermolecular C-H insertion reactions and reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se aplica como reactivo para la síntesis de aminas de anillo mediano mediante N-alquilación, por ejemplo, con ω-bromo alcanoles en las condiciones de Mitsunobu (DEAD/PPh3), y la ciclización de las ω-bromo alquilsulfonamidas resultantes (Cs2CO3/Bu4NI). Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Se emplea como reactante implicado en la síntesis de compuestos de nitrógeno cíclico mediante hidroaminación intramolecular, huperzina-Q2 alcaloide de licopodio pentacíclico, pirrolidinas, reacciones de inserción C-H intermoleculares y reactante implicado en la aminación intermolecular de alcoholes de alilo.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzenesulfonamide
Punto de fusión 188°C to 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2214215
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.19
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'