missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Nitro-N-n-propylbenzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 89840-63-1
Fórmula molecular C9H12N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 244.265
Número MDL MFCD00514615
InChI Key ACOSRAUGLQAPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonamide, 2-nitro-n-propyl, cbmicro_005100, acmc-20lr1n, n-propyl-o-nitrobenzenesulfonamide, n-propyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-propylbenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 2303300
IUPAC Name 2-nitro-N-propylbenzenesulfonamide
SMILES CCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15466948 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60481.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15456948 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60481.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

89840-63-1
244.265
ACOSRAUGLQAPTG-UHFFFAOYSA-N
2303300
CCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
C9H12N2O4S
MFCD00514615
benzenesulfonamide, 2-nitro-n-propyl, cbmicro_005100, acmc-20lr1n, n-propyl-o-nitrobenzenesulfonamide, n-propyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-propylbenzene-1-sulfonamide
2-nitro-N-propylbenzenesulfonamide

Especificaciones

250mg
Yellow
89840-63-1
MFCD00514615
benzenesulfonamide, 2-nitro-n-propyl, cbmicro_005100, acmc-20lr1n, n-propyl-o-nitrobenzenesulfonamide, n-propyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-propylbenzene-1-sulfonamide
CCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
244.265
244.27
97%
2-Nitro-N-n-propylbenzenesulfonamide
61°C to 62°C
C9H12N2O4S
3351864
ACOSRAUGLQAPTG-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-N-propylbenzenesulfonamide
2303300
Solid