Learn More
Alfa Aesar™ 2-Nitro-N-n-propylbenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60481.03
Detalles adicionales : CAS : 89840-63-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456948
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
89840-63-1
244.265
ACOSRAUGLQAPTG-UHFFFAOYSA-N
2303300
CCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
C9H12N2O4S
MFCD00514615
benzenesulfonamide, 2-nitro-n-propyl, cbmicro_005100, acmc-20lr1n, n-propyl-o-nitrobenzenesulfonamide, n-propyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-propylbenzene-1-sulfonamide
2-nitro-N-propylbenzenesulfonamide
Especificaciones
2-Nitro-N-n-propylbenzenesulfonamide
61°C to 62°C
89840-63-1
MFCD00514615
benzenesulfonamide, 2-nitro-n-propyl, cbmicro_005100, acmc-20lr1n, n-propyl-o-nitrobenzenesulfonamide, n-propyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-propylbenzene-1-sulfonamide
CCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
244.265
244.27
97%
Yellow
1g
C9H12N2O4S
3351864
ACOSRAUGLQAPTG-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-N-propylbenzenesulfonamide
2303300
Solid
Videos
SDS Documentos