Learn More
Alfa Aesar™ 2-Nitro-N-(2-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60509.03
Detalles adicionales : CAS : 117561-93-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496978
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
117561-93-0
292.309
WZVJTWZIBUBLFT-UHFFFAOYSA-N
786523
CC1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
C13H12N2O4S
MFCD00422009
n-2-methylphenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-2-methylphenyl-2-nitro, acmc-20mn9l, cambridge id 5145379, 2-nitro-n-o-tolyl benzenesulfonamide, 2-nitro-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide, 2-methylphenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-methylphenyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide
N-(2-methylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
Especificaciones
2-Nitro-N-(2-methylphenyl)benzenesulfonamide
117561-93-0
MFCD00422009
n-2-methylphenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-2-methylphenyl-2-nitro, acmc-20mn9l, cambridge id 5145379, 2-nitro-n-o-tolyl benzenesulfonamide, 2-nitro-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide, 2-methylphenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-methylphenyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide
CC1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
292.309
292.31
1g
C13H12N2O4S
2757977
WZVJTWZIBUBLFT-UHFFFAOYSA-N
N-(2-methylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
786523
97%
Videos
SDS Documentos