Learn More
Alfa Aesar™ 2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60659.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447138
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
295361-05-6
306.34
ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
604309
C14H14N2O4S
MFCD00996266
2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl
Especificaciones
2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide
1g
C14H14N2O4S
2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl
306.34
306.34
97%
Brown
295361-05-6
MFCD00996266
ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
604309
Solid
Videos
SDS Documentos